Centrifugal Filter Devices
Selección rápida
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Aproveche los precios exclusivos de nuestra web y haga su pedido hoy mismo.
Debe tener
MAYOR FLEXIBILIDAD
DE VOLUMEN
CONCENTRA RÁPIDAMENTE MUESTRAS BIOLÓGICAS
APORTAR SOLUCIONES DE CONCENTRACIÓN Y DESALACIÓN
CONCENTRACIÓN DE HASTA 30 VECES
PARA UNA CLARIFICACIÓN/FILTRACIÓN RÁPIDA Y CONFIABLE
CONCENTRADO DE ORINA Y LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO
SE OFRECE CON DOS OPCIONES DE MEMBRANA
FILTRAR VOLÚMENES TAN BAJOS COMO 50 µL
Complete su pedido
Complete su proceso de filtración con estos suministros:
GRANDES OFERTAS
Eppendorf Centrifuge 5425/5425 R
Las nuevas microcentrífugas de 24 posiciones de Eppendorf, Centrifuge 5425 y 5425 R, se caracterizan por un manejo ergonómico y una amplia selección de rotores con una velocidad máxima de hasta 21.300 × g, por lo que son perfectamente adecuadas para todas las aplicaciones modernas de biología molecular, en tubos Eppendorf y PCR de 0,2 a 5 ml.
Más informaciónGRANDES OFERTAS
Minirrefrigerador de tubos de centrífuga BRAND
Diseñado para proteger una amplia gama de soluciones (enzimas, ADN, ARN y suspensiones celulares) al ayudar a mantener la temperatura del congelador en la mesa de laboratorio.
Más informaciónGRANDES OFERTAS
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen variable F1-ClipTip™
Gracias a la tecnología ClipTip que bloquea las puntas firmemente y logra un sellado completo, las puntas no se aflojan ni se sueltan. Diseño con asa ligera combinado con fuerza bajas de fijación y expulsión de las puntas.
Más información
Vea este vídeo
Tutorial Vivaspin™: ¿Cómo elegir el dispositivo de ultrafiltración óptimo?
Características clave que hay que tener en cuenta al elegir el dispositivo de filtración para centrífugas adecuado.
Más informaciónGuías para ayudarle a elegir
Compre sus marcas
Preguntas frecuentes
¿Cómo elegir el filtro con el punto corte de peso molecular (MWCO) adecuado?
Para las proteínas, se recomienda que el MWCO seleccionado sea de tres a seis veces menor que el peso molecular del soluto retenido. Si prioriza la tasa de flujo, elija una membrana con un MWCO en el extremo inferior del intervalo indicado (3X). En cambio, si su preocupación principal es la retención, elija una membrana más ajustada (6X). Debido a que los fabricantes usan moléculas diferentes para definir el MWCO de sus membranas, es importante llevar cabo pruebas piloto para comprobar el rendimiento de la membrana en una aplicación puntual.
¿Son reutilizables los dispositivos de filtración para centrífugas?
Si bien no es lo ideal, los filtros MWCO pueden reutilizarse si no están obstruidos y siempre que se siga el protocolo de limpieza correcto. Si observa una pérdida drástica de proteínas o la concentración comienza a llevar más tiempo que el habitual, el filtro está obstruido. A pesar de esto, los filtros deben descartarse tras un máximo de tres usos. Tras 2–3 usos, los filtros pueden comenzar a tener fugas.
¿Cómo elegir la centrífuga adecuada?
Al utilizar el rotor y los adaptadores adecuados para alojar los dispostivos de filtración para centrífugas, debería poder alcanzar la fuerza G necesaria requerida por su protocolo de filtración.