Preguntas frecuentes sobre las balanzas analíticas
¿Cuáles son las características clave de una balanza analítica?
Una balanza analítica es un equipo de laboratorio sensible que permite medir con precisión la masa gracias a su alta legibilidad y a sus cámaras de pesaje a prueba de corrientes de aire. Con una balanza analítica es posible medir con una precisión de 0,0001 g. Tanto para el pesaje como para la calibración las balanzas analíticas deben colocarse en una mesa antivibratoria, ya que pueden detectar hasta la más mínima variación de masa.
¿Para qué campos de aplicación son adecuadas las balanzas analíticas?
Puesto que las balanzas analíticas tienen una gran precisión son adecuadas para usarlas en laboratorios farmacéuticos, industriales, químicos y de alimentos y bebidas.
¿Cuándo debo optar por una balanza analítica o por una balanza de precisión/de carga superior?
La balanza analítica es más adecuada si necesita una exactitud de cuatro o más cifras decimales. Con una balanza de precisión, el punto preciso de medición puede ser de hasta 0,001 g y, por tanto, es inferior al de una balanza analítica.
¿Cuál es la principal diferencia entre las balanzas analíticas que cuentan con calibración interna o externa?
Las balanzas analíticas deben calibrarse con frecuencia y comprobarse cuidadosamente. Puede elegir una balanza que incluya una pesa de calibración motorizada interna automática o una balanza de calibración externa. Las balanzas analíticas con calibración externa requieren juegos de pesas de calibración que pueden adquirirse por separado.