UserName
Exam Gloves
Paños para ambientes controlados
Disfrute de una limpieza excepcional en salas blancas y entornos estériles con nuestros productos de limpieza de alta absorción. Diseñados para minimizar el desprendimiento, son perfectos para la limpieza en general y el control de derrames. Nuestra amplia gama de soluciones fiables incluye toallitas, esponjas y manoplas, disponibles en formato desechable y reutilizable.
DESTACADO
Contec™ Toallitas para salas limpias Amplitude™ Sigma™
Utilice estas toallitas para todas las aplicaciones ultracríticas y de limpieza general.
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Purple Nitrile™ Ambidextrous Gloves
AUTOCLAVABLE
Micronova™ Toallitas irradiadas para salas limpias
Una gama de toallitas absorbentes que desprenden pocas pelusas, ideales para limpiar, desinfectar, pulir y secar en salas limpias.
HALYARD™ PUREZERO™ LIMON-XTRA™ Life Science Nitrile Laboratory Boxed Gloves
RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS
Contec™ Toallitas para salas limpias Polynit
Bajo contenido en partículas y extraíbles y buena sorbencia con disolventes.
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Opal™ Nitrile Gloves
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Complete su pedido
FAQ
Una sala blanca mantiene niveles bajos de partículas en suspensión en el aire, mientras que un entorno controlado gestiona factores como la temperatura, la humedad y la iluminación sin normas específicas sobre partículas. Los paños para salas blancas se utilizan en industrias que requieren un control estricto de la contaminación como la farmacéutica, la biotecnológica y la de semiconductores y se someten a rigurosas pruebas de generación de partículas, extraíbles y fibras. Los paños para entornos controlados son adecuados para entornos menos estrictos en los que sigue siendo necesario cierto nivel de control de la contaminación como en laboratorios, fabricación de dispositivos médicos o montaje de componentes electrónicos.
Las toallitas desinfectantes no suelen considerarse respetuosas con el medio ambiente por varias razones. Están fabricadas con materiales no biodegradables. Muchas toallitas desinfectantes están hechas de fibras sintéticas como poliéster o polipropileno que no se descomponen fácilmente en el medio ambiente. Los desinfectantes utilizados pueden contener sustancias químicas perjudiciales para la vida acuática y los ecosistemas si no se eliminan adecuadamente. Las toallitas desinfectantes suelen ser de un solo uso, lo que contribuye a aumentar los residuos. Sin embargo, existen algunas opciones más ecológicas como las toallitas fabricadas con materiales biodegradables y las que utilizan desinfectantes inocuos para el medio ambiente. Es importante comprobar las etiquetas de los productos y optar por estas alternativas siempre que sea posible.
Las toallitas ecológicas minimizan el impacto medioambiental gracias a:
  • Materiales biodegradables: fabricadas con fibras naturales como el bambú, el algodón o la pulpa de madera, que se descomponen más fácilmente en el medio ambiente.
  • Compostabilidad: certificadas para descomponerse sin residuos nocivos.
  • Abastecimiento sostenible: fabricado a partir de recursos renovables.
  • Ingredientes no tóxicos: uso de productos de limpieza naturales, no tóxicos y seguros para el medio ambiente.
  • Embalaje mínimo: envases reducidos o reciclables para reducir los residuos totales.
Compruebe siempre las certificaciones de compostabilidad, como ASTM D6400 o EN 13432.
Recursos e información relacionada
Toallitas
Descubra información completa y guías de compra de escobillas limpiaparabrisas, adecuadas tanto para uso general como para entornos controlados.
Exam Gloves Guide
Herramientas de selección, ajuste y mantenimiento de EPI
Encuentre información sobre selección de productos, ajuste, uso y mantenimiento de equipos de protección individual.
PPE Selection, Fit & Maintenance Tools
Control de la contaminación y entornos controlados
Apóyese en nuestra amplia colección de productos de control de la contaminación para lograr eficacia y conformidad.
Contamination Control and Controlled Environments
Compre sus marcas