Learn More
Contec™ Toallas selladas con calor Polynit™
BIOPHARMA
Código de producto. p-2440244 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 10 cm (4 x 4 in)
15 x 15 cm (6 x 6 in)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
23 x 23 cm (9 x 9 in)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
Cantidad de embalaje:
1000 toallitas/bolsa (apiladas)
150 toallitas/bolsa (embalaje apilado)
150 toallitas/bolsa, a granel
150/bolsa, 8 bolsas/caja (apilado plano)
25 toallitas/bolsa interior, 4 bolsas interiores/bolsa
300 Toallitas/Bolsa (a granel)
300 toallitas/bolsa (embalaje apilado)
75 toallitas/bolsa (embalaje apilable)
75/Bolsa, 8 Bolsas/Caja. (apilado plano)
75/paquete, 4 paquetes/bolsa, 10 bolsas/caja.
Tipo de producto:
Toallita termoselladora
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 1000
paquete de 1200
paquete de 150
paquete de 300
paquete de 4800
paquete de 600
paquete de 75
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje Tipo de producto Esterilidad Tamaño de la unidad
15333336 10 x 10 cm (4 x 4 in) 300 toallitas/bolsa (embalaje apilado) Toallita termoselladora No estéril paquete de 4800
15917921 15 x 15 cm (6 x 6 in) 75/paquete, 4 paquetes/bolsa, 10 bolsas/caja. Toallita termoselladora No estéril paquete de 300
16071752 23 x 23 cm (9 x 9 in) 25 toallitas/bolsa interior, 4 bolsas interiores/bolsa Toallita termoselladora Estéril paquete de 1200
11922445 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 150 toallitas/bolsa (embalaje apilado) Toallita termoselladora No estéril paquete de 150
16665524 23 x 23 cm (9 x 9 in) 150/bolsa, 8 bolsas/caja (apilado plano) Toallita termoselladora No estéril paquete de 1200
12837163 23 x 23 cm (9 x 9 in) 150 toallitas/bolsa, a granel Toallita termoselladora No estéril cada uno
16615534 23 x 23 cm (9 x 9 in) 300 Toallitas/Bolsa (a granel) Toallita termoselladora No estéril paquete de 1200
15204878 30 x 30 cm (12 x 12 in) 75 toallitas/bolsa (embalaje apilable) Toallita termoselladora No estéril paquete de 75
15144589 30 x 30 cm (12 x 12 in) 75/Bolsa, 8 Bolsas/Caja. (apilado plano) Toallita termoselladora Estéril paquete de 600
16606044 30 x 30 cm (12 x 12 in) 1000 toallitas/bolsa (apiladas) Toallita termoselladora Estéril paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15333336 Proveedor Contec™ N.º de proveedor PNHS44
Utilice estas toallitas para todas las aplicaciones ultra-críticas y para la limpieza de uso general. Las toallitas selladas térmicamente Contec™ Polynit se componen al 100 % de poliéster tejido texturizado. Las toallitas se han cortado con láser, lo que sella los bordes del tejido para permitir el uso completo de la superficie de las toallitas.
  • Toallitas de tejido sin procesar 100 % poliéster texturizado con bordes sellados térmicamente
  • El corte por láser sella las fibras en el borde de la toallita y permite una utilización al 100 % de la misma
  • Recomendado para ISO Entornos de clase 3 a 8
  • Contenido extremadamente bajo de partículas, fibras y residuos no volátiles (NVRS)
  • Buena capacidad de absorción con disolventes
  • Resistentes a la abrasión y a los productos químicos
  • Lavado y envasado en un ISO Sala limpia de clase 4
  • Disponibles con esterilización validada según un nivel garantizado de esterilización 10-6 conforme a las normas y prácticas recomendadas de las directrices AAMI/ISO 11137:2006
Información de órdenes
Disponible en tamaños y formas a medida.Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del Servicio de Atención al Cliente de Fisher Safety.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita termoselladora
Longitud (imperial) 4 in
Longitud (métrico) 10,16 cm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 10,16 cm
Material Poliéster tejido
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Peso base 140 g/m2
Certificaciones/conformidad ISO Clase 4
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 10 x 10 cm (4 x 4 in)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la limpieza de uso general
Cantidad de embalaje 300 toallitas/bolsa (embalaje apilado)
Tela 2 capas