Learn More
Nitritex™ BioClean Isopuro Plus™ Limpiar
Código de producto. 15258308
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
230 x 230 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15258308 230 x 230 mm paquete de 1000
1 options
Código de producto. 15258308 Proveedor Nitritex™ N.º de proveedor SBIWP9
Contribuya a un laboratorio más seguro y eficiente
Usar código promocional 28026
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
BioClean Isopuro Plus™ Las toallitas de 130 g/m² están fabricadas con poliéster de filamento continuo 100 % de doble tejido, con bordes cortados y sellados ultrasónicamente que garantizan una baja cantidad de partículas. Tienen una excelente absorción, durabilidad y resistencia, y están empaquetados en un ISO Sala limpia de clase 4 para garantizar niveles ultrabajos de partículas y extraíbles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto BioClean Isopuro Plus™ Toallitas
Longitud (métrico) 230 mm
Anchura (métrico) 230 mm
Material Poliéster
Absorbencia 452 mL/m2
Compatibilidad ISO Condiciones de funcionamiento de clase 4
Peso base 130 g/m2
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015 y ISO 2859-3:1994
Color Blanco
Estructura 100 % poliéster de filamento continuo de doble tejido
Bordes Borde sellado
Dimensiones (L x An) 230 x 230 mm
Cantidad de embalaje 10/Bolsa interior, 10 bolsas interiores/bolsa exterior, 10 Bolsas exteriores/caja
Esterilidad Estéril