Learn More
Contec™ Toallitas especiales para salas limpias Amplitude™ Delta™, ISO, clase 5
BIOPHARMA
Código de producto. p-3138766 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
12 x 12 in
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1200
paquete de 2400
paquete de 3600
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
16605514 12 x 12 in paquete de 2400
17733457 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in) paquete de 1200
16496820 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 3600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16605514 Proveedor Contec™ N.º de proveedor AMDE0002
Limpie productos ópticos delicados como lentes y espejos. Las toallitas especiales para salas limpias Contec™ Amplitude™ Delta™, ISO clase 5, son compatibles con soluciones comunes de limpieza y desinfección. El material de construcción de fibra sintética no es abrasivo y presenta bajos niveles de partículas y extraíbles.
  • Extremadamente suaves y limpias.
  • Niveles bajos de partículas y compuestos extraíbles
  • Textura no abrasiva.
  • Se utiliza para limpiar productos delicados.
  • Para limpiar los productos antes de introducirlos en la sala limpia.
  • Fabricado 100 % de poliéster hidroenredado no tejido para una limpieza, resistencia y durabilidad excepcionales
  • Ideales usar con disolventes.
  • Doble envase para preservar la integridad del producto
Información de órdenes
Peso base, 68g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas blancas
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,5 cm
Material Fibra sintética
Compatibilidad Soluciones comunes de limpieza y desinfección
Certificaciones/conformidad ISO Clase 5
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 12 x 12 in
Para utilizar con (aplicación) Sala blanca