Learn More
Contec™ Paños LE Contec Polynit estériles sellados con calor
BIOPHARMA
Código de producto. p-8993004 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 12 in
9 x 9 in
Cantidad de embalaje:
10 toallitas/bolsa; 36 bolsas/caja
10 toallitas/bolsa; 50 bolsas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 360
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
16585360 9 x 9 in 10 toallitas/bolsa; 50 bolsas/caja paquete de 500
16595360 12 x 12 in 10 toallitas/bolsa; 36 bolsas/caja paquete de 360
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16585360 Proveedor Contec™ N.º de proveedor LWLE0001
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las toallas Le Contec™ Polynit estériles selladas con calor son toallas con 100 % de poliéster de tejido interlock de filamento continuo bajo en endotoxinas con bordes sellados.
Características y ventajas
  • Recomendado para Grado A/B o ISO Entornos de clase 5: áreas de contacto con el producto
  • El poliéster 100 % de tejido lavado genera niveles muy bajos de partículas y fibras
  • Los bordes sellados con láser reducen la generación de fibra desde el borde del paño.
  • Nivel certificado de endotoxinas de < 1 UE por toallita, lo que las hace adecuadas para su uso en áreas de contacto con el producto.
  • Un menor número de paños por bolsa reduce los desperdicios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Punto de poliéster
Color Blanco
Bordes Bordes sellados
Dimensiones (L x An) 9 x 9 in
Cantidad de embalaje 10 toallitas/bolsa; 50 bolsas/caja
Esterilidad Estéril
Grado A/B