Learn More
Ansell™ Paños estériles de policelulosa BioClean™ Oryx
Código de producto. p-7162365
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
229 x 229 mm (9 x 9 in)
300 x 300 mm (12 x 12 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1800
paquete de 2700
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15258218 300 x 300 mm (12 x 12 in) paquete de 2700
15268218 229 x 229 mm (9 x 9 in) paquete de 1800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15258218 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor BOWS9
Los paños estériles de policelulosa Ansell™ BioClean™ Oryx generan poca pelusa y son suaves, duraderos y resistentes.
  • No contiene abrillantadores ópticos ni agentes blanqueadores
  • Baja generación de pelusas
  • Excelentes propiedades de absorción
  • Excelente robustez y durabilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Celulosa de poliéster no tejida hidroentrelazada
Absorbencia Excelente absorción
Certificaciones/conformidad Fabricado en una instalación que cuenta con la norma ISO 9001:2015; Procesado en un entorno de sala blanca de clase 5 con certificación NEBB; Muestreo e inspección de acuerdo con la norma ISO 2859-3:1994
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 300 x 300 mm (12 x 12 in)
Esterilidad Estéril
Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.