Learn More
Contec™ Toallas SterileSorb™
Código de producto. p-3138817 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
30 x 30 cm (12 x 12 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1050
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
16501900 30 x 30 cm (12 x 12 in) paquete de 1050
1 options
Código de producto. 16501900 Proveedor Contec™ N.º de proveedor C21212IR
Limpia derrames, deja las superficies secas y conserva sus cualidades en entornos de sala limpia. Las toallas Contec™ SterileSorb™ son perfectas para aplicaciones ISO Clase 6. Las toallas se presentan en envase doble para garantizar la integridad del producto y el acceso sin riesgos en la sala estéril.
Limpia derrames, deja las superficies secas y conserva sus cualidades en entornos de sala limpia.Las toallas Contec™ SterileSorb™ son perfectas para aplicaciones ISO Clase 6.Las toallas se presentan en envase doble para garantizar la integridad del producto y el acceso sin riesgos en la sala estéril.
  • La mezcla de poliéster/celulosa no tejida e hidroentrelazada hace que estas toallas sean absorbentes, duraderas y con un bajo contenido en compuestos extraíbles
  • Las toallas están diseñadas para aplicaciones no abrasivas, como limpiar y absorber derrames en la sala limpia, y limpiar los productos antes de introducirlos en la sala limpia
  • En la etiqueta se indican los números de lote y fechas de caducidad para la trazabilidad de los lotes
Información de órdenes
Peso base, 67.8 g/m2. Esterilizado mediante radiación gamma y validado según un nivel garantizado de esterilización de 10-6 de acuerdo con las directrices de la AAMI; Certificado de esterilidad disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita de sala limpia
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,5 cm
Material Poliéster Celulosa
Absorbencia Ultra
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Peso base 67.8 gsm
Certificaciones/conformidad AAMI
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 30 x 30 cm (12 x 12 in)
Para utilizar con (aplicación) Sala blanca
Tela 1 capa
Esterilidad Estéril