Learn More
Contec™ ProChlor esporicida SATWIPES™
BIOPHARMA
Código de producto. 16439565 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
15 x 20 cm (6 x 8 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1200
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
16439565 15 x 20 cm (6 x 8 in) paquete de 1200
1 options
Código de producto. 16439565 Proveedor Contec™ N.º de proveedor FSWPP02PC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    547.00€
    475.22€ / paquete de 1200
    Ahorro 71.78€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Sistema SATWIPE en el punto de uso, cada paquete de doble bolsa contiene un bote de toallitas de polipropileno fundido de 120 x 34 gsm y 700 ml de ProChlor en una botella de 1 l
  • Las toallitas impregnadas en el punto de uso cumplen los requisitos de las directrices de transferencia aséptica
  • La mezcla de ácido hipocloroso en agua purificada consigue una eliminación del 100 % de las esporas en menos de 1 minuto.
  • Eficaz contra bacterias, hongos, mohos, levaduras y esporas
  • Filtrado de 0,2 micras y llenado en ambiente de sala limpia, ideal para salas limpias de ciencias de la vida
  • Bajo nivel de residuos, no contiene compuestos de amonio cuaternario ni tensioactivos
  • De acción rápida, ahorra tiempo en la biodescontaminación, puede utilizarse para la desinfección por transferencia
  • Envasado en doble bolsa en un envase de rasgado lineal para facilitar el traslado al entorno de la sala limpia
  • No está clasificado como corrosivo, puede utilizarse con seguridad en todas las áreas de la sala limpia
  • No está clasificado como peligroso, por lo que solo se requiere un EPI básico y no se necesita una eliminación especial
  • Las toallitas de polipropileno 120 en un recipiente reducen la cantidad de embalaje generado
  • Diseñado para la desinfección de superficies duras en salas limpias y entornos controlados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita esporicida para salas blancas
Longitud (imperial) 7,9 in
Longitud (métrico) 200 mm
Anchura (imperial) 5,9 in
Anchura (métrico) 150 mm
Material Poliéster Celulosa
Peso base 34 gsm
Tipo de recipiente Bidón
Contenido y almacenamiento No congelar, almacenar por debajo de 40°C
Dimensiones (L x An) 15 x 20 cm (6 x 8 in)
Formato Toallitas para saturar en el punto de uso
Para utilizar con (aplicación) Desinfectante de superficies duras en salas blancas en ciencias de la vida
Cantidad de embalaje 10 botes/caja
Solución de saturación 2000 ppm de ácido hipocloroso estabilizado
Esterilidad No estéril
Incluye Bote de toallitas de polipropileno fundido de 120 x 34 g/m2, 700 ml de ProChlor en un frasco de 1 L