Learn More
Micronova™ Toallita NovaPoly™
Código de producto. 13127356 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
13127356 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 10
1 options
Código de producto. 13127356 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor WP699H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.50€
    68.77€ / paquete de 10
    Ahorro 2.73€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Para ISO Clases 1 a 5
  • Toalla de poliéster que no dejan pelusas con buena absorbencia
  • El dobladillo invertido protege contra el atrapamiento o la generación de partículas a través de costuras expuestas
  • Diseño resistente con tejido absorbente especial para aumentar las capacidades de absorción de líquidos
  • Se puede lavar y pasar a zonas menos críticas; también esterilizables en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas blancas
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22,8 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22,8 cm
Material Poliéster
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en puestos de trabajo, paredes y ventanas
Para utilizar con (equipo) Bancos de flujo laminar