Learn More
Contec™ Toallitas no tejidas presaturadas PROSAT™
BIOPHARMA
Código de producto. 15647036 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
23 x 28 cm (9 x 11 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15647036 23 x 28 cm (9 x 11 in) paquete de 1500
1 options
Código de producto. 15647036 Proveedor Contec™ N.º de proveedor PS911ETOH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.00€
    531.05€ / paquete de 1500
    Ahorro 80.95€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Limpie aisladores, gabinetes, campanas extractoras y otros equipos y herramientas de salas blancas con PROSAT™ Toallitas no tejidas presaturadas.
  • Consiste en toallitas 100% polipropileno, saturadas con una solución de 70% de etanol desnaturalizado y 30% de agua desionizada en una bolsa resellable.
  • Producto limpio, al no tener aditivos de ningún tipo y con una concentración muy baja de sodio
  • Aumentan el control y el uso responsable de los disolventes, y reducen las emisiones de COV
  • Compatible con ISO Salas blancas de clase 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita presaturada
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 11 in
Anchura (métrico) 28 cm
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Estructura Tejido no tejido meltblown
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 23 x 28 cm (9 x 11 in)
Tela 1 capa
Solución de saturación 70 % etanol desnaturalizado/30 % agua DI
Esterilidad No estéril
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CONTEC PROSAT MBPP WITH 70% DENATURED ETHANOL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizarpolvo de extinción seco para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P411-Almacenar a temperaturas no superiores a 40°C /°F.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol, propan-2-ol