Oferta Eppendorf
Exclusivo para nuevos clientes de laboratorios
Oferta única
Consulte los tres grupos de productos que puede obtener con un descuento especial. Rellene el siguiente formulario para beneficiarse de la oferta única.
¿Necesita pipetas para un nuevo laboratorio?
Cubriendo una amplia gama de volúmenes de 0,1 - 1.000µL, estos paquetes contienen seis pipetas con cajas de puntas, así como 2 paquetes de pipetas para un almacenamiento seguro. Son el "kit de inicio" monocanal ideal para una amplia gama de aplicaciones.
¿Busca las puntas adecuadas para su "kit de iniciación" monocanal?
Las puntas de pipeta con filtro Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ han demostrado ofrecer una protección optimizada para su pipeta y muestra contra la contaminación involuntaria e inadvertida por aerosoles, gotas y salpicaduras.
- Puntas de filtro Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax*solo en una selección de artículos
- Puntas de filtro Eppendorf™ ep Dual Filter T.I.P.S.™ *solo en una selección de artículos
- Puntas de filtro Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Forensic DNA Grade
¿Busca una microcentrífuga refrigerada para sus tareas diarias de separación?
La Centrifuge 5425 R es la solución perfecta: tecnología de refrigeración de última generación para una máxima protección de las muestras, un tamaño reducido y bajos niveles de ruido para un entorno de trabajo ergonómico y una gran versatilidad. Disponible con seis opciones de rotor diferentes, incluida la versión de 10 x 5 mL.
Información sobre los productos Eppendorf que puede seleccionar
Pipetas Eppendorf™ Research™ Plus, pack de 6 con el carrusel porta pipetas 2
Incluye: 6 x 1 canal, 0,1 - 2,5 µL, 0,5 - 10 µL, 2 - 20 µL (amarillo), 10 - 100 µL, 20 - 200 µL, 100 - 1.000 µL, volumen variable, incl. Carrusel porta pipetas 2, 6 x epT.I.P.S.™ Box 2.0 y bolígrafo.
Eppendorf™ Reference™ 2, paquete de pipetas, pack de 6 con el carrusel porta pipetas 2
Incluye: 6 x 1 canal, 0,1 - 2,5 µL, 0,5 - 10 µL, 2 - 20 µL (amarillo), 10 - 100 µL, 20 - 200 µL, 100 - 1.000 µL, volumen variable, incl. Carrusel porta pipetas 2, 6 x epT.I.P.S.™ Box 2.0 y bolígrafo.
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™
Los ep Dualfilter T.I.P.S.™ estériles/limpios para PCR se esterilizan mediante haces de electrones y están certificados como libres de pirógenos y limpios para PCR (libres de ADN humano, DNasa, RNasa y sustancias inhibidoras de la PCR). Los ep Dualfilter T.I.P.S.™ de grado ADN forense están libres de ADN humano detectable, DNasa, RNasa e inhibidores de PCR.
*La selección de puntas de filtro Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax incluye:
- N° de catálogo 16442275 - 16452275 - 16462275 - 16472275- 16492275
*La selección de puntas de filtro Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ incluye:
- N° de catálogo 16472255 - 16482255 - 16492255 - 16402265 - 16412265 - 16422265 - 16442265
Centrífuga Eppendorf™ 5425 R
Las microcentrífugas de 24 posiciones más recientes de Eppendorf, la 5425 y la 5425 R, se caracterizan por un manejo ergonómico y una gran selección de rotores con una velocidad máxima de hasta 21.300 × g, lo que las hace perfectamente adecuadas para todas las aplicaciones modernas de biología molecular en tubos Eppendorf y PCR de 0,2 a 5 mL.
Rellene el siguiente formulario para recibir un código promocional y beneficiarse de esta oferta.