Learn More
ZNF571 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 25302-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16813895
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
May be involved in transcriptional regulation.
Especificaciones
Especificaciones
ZNF571
Polyclonal
Unconjugated
ZNF571
HSPC059, zinc finger protein 571, ZNF571
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
51276
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q7Z3V5
ZNF571
ZNF571 Fusion Protein Ag18151
150 μL