missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF571 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno ZNF571
Concentración 0.21 mg/mL
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16823895
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
25302-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16813895
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
25302-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

May be involved in transcriptional regulation.
Especificaciones

Especificaciones

ZNF571
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q7Z3V5
51276
ZNF571 Fusion Protein Ag18151
Primary
-20°C
ZNF571
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
HSPC059, zinc finger protein 571, ZNF571
ZNF571
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications