Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Zion XD
Resistente a productos químicos con banda reflectante de alta visibilidad 3M™. La suela impenetrable protege los pies de objetos afilados y metálicos, mientras que la puntera de acero y la puntera de poliuretano reforzada ofrecen protección contra la caída de objetos. Los componentes de microfibra resisten al cemento y se mantienen flexibles.
115.00€
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15938301
|
Emma Safety Footwear
MM30186839 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15948301
|
Emma Safety Footwear
MM30186840 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15958301
|
Emma Safety Footwear
MM30186841 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15968301
|
Emma Safety Footwear
MM30186842 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15978301
|
Emma Safety Footwear
MM30186843 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15988301
|
Emma Safety Footwear
MM30186844 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15998301
|
Emma Safety Footwear
MM30186845 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15908311
|
Emma Safety Footwear
MM30186846 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15918311
|
Emma Safety Footwear
MM30186847 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15928311
|
Emma Safety Footwear
MM30186848 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15938311
|
Emma Safety Footwear
MM30186849 |
49 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura de microfibra
- Suela resistente al calor GripForce™ Duo
- 3M™ Bandas reflectantes
- El tratamiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver proporciona unos pies más secos y frescos.
Especificaciones
Zion XD | |
Microfibra |