Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Zion XD
Resistente a productos químicos con banda reflectante de alta visibilidad 3M™. La suela impenetrable protege los pies de objetos afilados y metálicos, mientras que la puntera de acero y la puntera de poliuretano reforzada ofrecen protección contra la caída de objetos. Los componentes de microfibra resisten al cemento y se mantienen flexibles.
Marca: Emma Safety Footwear MM30186844
Detalles adicionales : Peso : 2.00600kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura de microfibra
- Suela resistente al calor GripForce™ Duo
- 3M™ Bandas reflectantes
- El tratamiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver proporciona unos pies más secos y frescos.
Especificaciones
Zion XD | |
Microfibra | |
44 |