Learn More
ZG16 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 17397-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16817284
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
ZG16
Polyclonal
Unconjugated
ZG16
hZG16, JCLN, JCLN1, Secretory lectin ZG16, ZG16, ZG16A, Zymogen granule protein 16
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
171449, 653808, 69036
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O60844, Q8CJD3, Q8K0C5
Zg16
ZG16 Fusion Protein Ag11332
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat