Learn More
ZG16 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno ZG16
Concentración 0.13 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16827284
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
17397-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16817284
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
17397-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
ZG16
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
O60844, Q8CJD3, Q8K0C5
171449, 653808, 69036
ZG16 Fusion Protein Ag11332
Primary
-20°C
ZG16
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
hZG16, JCLN, JCLN1, Secretory lectin ZG16, ZG16, ZG16A, Zymogen granule protein 16
Zg16
IgG
Antigen Affinity Chromatography