Learn More
Paragon Scientific™ Viscosímetro de brazo cruzado Zeitfuchs para líquidos transparentes y opacos
Para la determinación de la viscosidad cinemática de los líquidos newtonianos transparentes y opacos de conformidad con las normas ASTM D445, ISO 3104 e IP 71, sección 1. La baja viscosidad ayuda a la disipación de las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en sistemas automáticos y optimizar la estabilidad y uniformidad del baño.
Marca: Paragon Scientific™ CROSS02NC
Descripción
- Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
- Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Especificaciones
De 2 a 10 cSt | |
0,01 | |
ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105 |
No | |
D 445, D 446 | |
2 |
Tiempo de espera: 4 semanas