Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de centrifugación y desalinización Zeba™, MWCO de 40K, 2 ml
Elimine eficazmente la sal y otras moléculas (MWCO de 40 000) de las muestras y obtenga una excelente recuperación de proteínas con las columnas y placas de cromatografía de desalinización Thermo Scientific Pierce Zeba listas para su uso, que cuentan con una resina de cromatografía de exclusión por tamaño patentada.
Marca: Thermo Scientific™ 87768
Detalles adicionales : Peso : 2.72160kg
Descripción
Desalinice rápidamente proteínas y muestras biológicas para cromatografía líquida (LC) manual o automatizada con las columnas y placas de desalinización por centrifugación y microcentrifugación Thermo Scientific Zeba (MWCO de 40 000), que contienen resina Zeba de alto rendimiento, una resina de cromatografía de exclusión por tamaño patentada que ofrece una excelente desalinización y recuperación de proteínas en formato de centrífuga.
Las columnas y placas de desalinización por centrifugación Thermo Scientific Zeba (MWCO de 40 000) son dispositivos prácticos y listos para su uso, compatibles con los principales sistemas automatizados de cromatografía de líquidos o para el procesamiento manual con jeringas. Las columnas de polipropileno tienen un MWCO de 40 000 y contienen una resina patentada de cromatografía de exclusión por tamaño de alto rendimiento (resina de alto rendimiento Zeba) que ofrece una excelente desalinización y recuperación de proteínas en un formato de centrífuga. Cuando se utilizan columnas de desalinización por microcentrifugación Zeba, con MWCO de 40 000, 75 µl, even incluso las muestras de proteína muy diluidas (25 µg/ml) se pueden procesar con éxito para obtener más del 95 % de retención (eliminación) de sales y otras moléculas pequeñas (< 2000 MW), y buena recuperación de proteínas y otras macromoléculas (> 40 000 MW).
Las placas de desalinización por centrifugación Zeba son dispositivos de polipropileno que contienen una resina patentada de exclusión por tamaño de alto rendimiento para la eliminación efectiva de sales y otras moléculas pequeñas (< 2000 daltons) al mismo tiempo que ofrecen una excelente recuperación de proteínas de > 40 000 Da. Proporcionan desalinización sin problemas e intercambio de tampones para volúmenes de muestras que van de 20 a 100 µl. Este formato de placa de centrifugación de 96 pocillos permite un procesamiento de mayor rendimiento.
Las placas de desalinización por centrifugación de 96 pocillos no necesitan hidratación ni dispensación de la resina y proporcionan la misma alta recuperación de proteínas que las columnas de centrifugación con al menos un 95 % de eliminación de sales y otras moléculas pequeñas. Una placa puede procesar 96 volúmenes pequeños de muestra (de 20 a 100 µl) en cinco minutos.
Las ventajas de las columnas y placas de desalinización por centrifugación Zeba incluyen:
• Alta recuperación: la resina con bajo nivel de unión maximiza la recuperación de proteínas
• Rápido: no hay que cribar las fracciones ni esperar a que surjan las proteínas por flujo de gravedad
• Rentable: un rendimiento comparable a un coste inferior al de otras resinas disponibles en el mercado
• Fácil de usar: sin preparaciones ni equilibrios engorrosos de las columnas
• Flexible: disponible en columnas de centrifugación y placas de centrifugación con filtro para una serie de necesidades
Formatos disponibles
• Columnas de centrifugación: columnas de 75 µl, 0,5 ml, 2 ml, 5 ml y 10 ml
• Placas de centrifugación de 96 pocillos: placas de 96 pocillos con filtro predispensadas, compatibles con sistemas de centrifugación y colector de vacío para la purificación manual o automatizada
Especificaciones
Columnas de centrifugación y desalinización Zeba™, MWCO de 40K, 2 ml | |
Tras su recepción, almacenar a 4 °C. | |
Intercambio de tampones, proteína | |
40 kDa | |
5 columnas |
Columna de desalado de centrifugación | |
cónica de 15 ml, columna de centrifugación | |
Exclusión de tamaño, resina exclusiva | |
Zeba™ | |
200–900 µl |