Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 200 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips with Wide Orifice
Ultra low fluid retention
Marca: Labcon 1146-225-000-9
Detalles adicionales : Peso : 5.44310kg
Descripción
- Punta de pipeta
- Con orificio ancho
- Se adapta a las pipetas más usadas de 200 μl
- Retención de líquidos ultrabaja
- Filtro patentado sin endotoxinas insertado con robot
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
200 μl | |
Estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
49,7 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Orificio ancho | |
96 puntas/recarga de Eclipse™ UNO | |
Sí | |
Universal Fit | |
ZAPTM |
Con filtro | |
Natural | |
1,95 in | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
96 puntas/recarga de Eclipse™ UNO; 10 recargas/paquete; 5 paquete/caja | |
RT | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |