Learn More
Labcon Puntas de pipeta de 200 μl con filtro de aerosol de baja retención ZAP™ SLIK con orificio ancho
Retención de líquidos ultrabaja
121.00€ - 156.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 200 μl |
---|---|
filtradas por | Con filtro |
Esterilidad | Estéril |
Color | Natural |
Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16631933
![]() |
Labcon
1146-225-000-9 |
96 puntas/recarga de Eclipse™ UNO; 10 recargas/paquete; 5 paquete/caja |
156.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16641933
![]() |
Labcon
1146-965-006-9 |
96 puntas/gradilla; 10 gradillas/paquete; 10 paquetes/caja |
121.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
- Punta de pipeta
- Con orificio ancho
- Se adapta a las pipetas más usadas de 200 μl
- Retención de líquidos ultrabaja
- Filtro patentado sin endotoxinas insertado con robot
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
200 μl | |
Estéril | |
No Autoclavable | |
49,7 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Orificio ancho | |
Sí | |
Universal Fit | |
ZAPTM |
Con filtro | |
Natural | |
1,95 in | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; Conformidad CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
RT | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |