Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 1000 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marca: Labcon 1177-965-006-9
Detalles adicionales : Peso : 10.61410kg
Descripción
- Punta de pipeta
- Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
- Retención de líquidos ultrabaja
- Filtro patentado sin endotoxinas insertado con robot
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
1000 μl | |
Estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
88,9 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Haz electrónico | |
96 puntas/gradilla, 6 gradillas/paquete, 8 paquetes/caja | |
Sí | |
Universal Fit | |
ZAPTM |
Con filtro | |
Transparente | |
3,50 in | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; de conformidad con CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Punta UltraFine | |
96 puntas/gradilla | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |