Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 1000 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
126.00€ - 164.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Longitud (imperial) | 3,50 in |
Longitud (métrico) | 88,9 mm |
Código de producto | Marca | Envase | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16653992
|
Labcon
1177-965-006-9 |
96 puntas/gradilla, 6 gradillas/paquete, 8 paquetes/caja | Punta UltraFine |
126.00€
paquete de 576 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16661953
|
Labcon
1177-225-000-9 |
96 puntas/recarga Eclipse™ UNO, 8 recargas/paquete, 3 paquetes/caja | Punta UltraFine |
126.00€
paquete de 768 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17255694
|
Labcon
1148-225-000-9 |
Recambio de 96 puntas/Eclipse™ UNO, 8 recambios/paquete, 3 paquetes/caja | Orificio ancho, Extended Length |
164.00€
paquete de 768 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Pipette Tip
- Low mounting and ejection forces less than 3 kg
- Ultra low fluid retention
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Especificaciones
Con filtro | |
No esterilizable en autoclave | |
88,9 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Sí | |
Universal Fit | |
ZAPTM |
Estéril | |
3,50 in | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; de conformidad con CE IVD | |
Haz electrónico | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |