Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 10 μL Extended Length Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips with TubeGard™
Fits Most Popular 10 μL Pipettors
87.15€ - 108.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) 10 μl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 1,50 in
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
16633992
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon
1172-965-006-9
96 puntas/gradilla; 10 gradillas/paquete; 10 paquetes/caja
87.15€
paquete de 960
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-03-2023
para ver el stock
16611953
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon
1172-225-000-9
96 puntas/recarga de Eclipse™ UNO; 10 recargas/paquete; 5 paquete/caja
108.00€
paquete de 960
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-03-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Pipette Tip
  • With TubeGard™
  • Fits Most Popular 10 μL Pipettors
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Ultra low fluid retention
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Especificaciones
Especificaciones
10 μl
Estéril
1,50 in
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Se adapta a las pipetas más usadas de 10 µl
Filtro de aerosol de baja retención ZAP™ SLIK
Con filtro
No esterilizable en autoclave
38,1 mm
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Punta UltraFine
No
Resina de polipropileno USP clase VI