Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 10 μL Extended Length Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips with TubeGard™
Fits Most Popular 10 μL Pipettors
Marca: Labcon 1172-965-006-9
Detalles adicionales : Peso : 12.70060kg
Description
- Punta de pipeta
- Con TubeGard™
- Se adapta a las pipetas más usadas de 10 μl
- Filtro patentado sin endotoxinas insertado con robot
- Retención de líquidos ultrabaja
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Specifications
10 μl | |
Estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
38,1 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Haz electrónico | |
96 puntas/gradilla; 10 gradillas/paquete; 10 paquetes/caja | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Con filtro | |
Transparente | |
1,50 in | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Punta UltraFine | |
96 puntas/gradilla | |
Universal Fit | |
ZAPTM |