Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 10 μL Extended Length Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips with TubeGard™
Fits Most Popular 10 μL Pipettors
Marca:  Labcon 1172-225-000-9
Detalles adicionales : Peso : 4.53590kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16611953
  • 121.00€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Punta de pipeta
  • Con TubeGard™
  • Se adapta a las pipetas más usadas de 10 μl
  • Filtro patentado sin endotoxinas insertado con robot
  • Retención de líquidos ultrabaja
  • Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
10 μl
Estéril
No esterilizable en autoclave
38,1 mm
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Punta UltraFine
96 puntas/recarga de Eclipse™ UNO
Sí
Universal Fit
ZAPTM
Con filtro
Natural
1,50 in
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Manejo de líquidos
96 puntas/recarga de Eclipse™ UNO; 10 recargas/paquete; 5 paquete/caja
RT
No
Resina de polipropileno