Learn More
Labcon ZAP™ 200 μL Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 200 μL Pipettors
Marca:  Labcon 1059-960-006-9
Detalles adicionales : Peso : 14.96850kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16683942
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Pipette Tip
  • Fits Most Popular 200 μL Pipettors
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Especificaciones
Especificaciones
200 μL
Non-sterile
Not Autoclavable
52.1 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Beveled
Single-use
No
Polypropylene Resin
Filtered
Clear
2.05 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handing
96 Tips/Rack
Universal Fit
ZAP