Learn More
Labcon ZAP™ 200 μL Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 200 μL Pipettors
51.40€ - 113.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 200 μL |
---|---|
filtradas por | Filtered |
Color | Clear |
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Longitud (imperial) | 2.05 in. |
Código de producto | Marca | Envase | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16693942
|
Labcon
1059-965-006-9 |
96 puntas/gradilla | Estéril |
95.60€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16653942
|
Labcon
1059-165-000-9 |
1 punta/bolsa | Estériles |
86.25€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16663942
|
Labcon
1059-225-000-9 |
96 puntas/recarga Eclipse™ UNO | Estéril |
113.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16673942
|
Labcon
1059-800-000-9 |
1000 Tips/Bag | Non-sterile |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16683942
|
Labcon
1059-960-006-9 |
96 Tips/Rack | Non-sterile |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Pipette Tip
- Fits Most Popular 200 μL Pipettors
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Especificaciones
200 μL | |
Clear | |
2.05 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity | |
Liquid Handing | |
Single-use | |
No | |
Polypropylene Resin |
Filtered | |
Not Autoclavable | |
52.1 mm | |
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) | |
Beveled | |
Universal Fit | |
ZAP |