Learn More
Labcon ZAP™ 200 μL Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 200 μL Pipettors
Marca: Labcon 1059-225-000-9
Detalles adicionales : Peso : 4.98950kg
Descripción
- Punta de pipeta
- Se adapta a las pipetas más usadas de 200 μl
- Filtro patentado sin endotoxinas insertado con robot
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
200 μl | |
Estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
52,1 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Haz electrónico | |
96 puntas/recarga Eclipse™ UNO | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Con filtro | |
Transparente | |
2,05 in | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Biselado | |
Sí | |
Universal Fit | |
ZAPTM |