Learn More
Labcon ZAP™ 200 μL Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marca: Labcon 1154-965-006-9
Detalles adicionales : Peso : 14.06140kg
Descripción
- Punta de pipeta
- Se adapta a las pipetas de estilo Rainin™ LTS de 200 μl
- Filtro patentado sin endotoxinas insertado con robot
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
200 μL | |
Estéril | |
Autoclavable | |
51,3 mm | |
Proteasa, ADN humano, ATP, RNasa/DNasa y libre de endotoxina (no pirogénico) | |
Haz de electrones | |
Flextop | |
Sí | |
Fits 200 μL Rainin™ LTS style Pipettors | |
ZAPTM |
Con filtro | |
Transparente | |
2,01 in | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; Conformidad CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Gradilla | |
96 Puntas/Estantería | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |