Learn More
Labcon ZAP™ 200 μL Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
95.65€ - 99.70€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 200 μL |
---|---|
filtradas por | Con filtro |
Esterilidad | Estéril |
Color | Transparente |
Longitud (imperial) | 2,01 in |
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16683972
|
Labcon
1154-225-000-9 |
96 puntas/recarga Eclipse™ UNO |
99.70€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16693972
|
Labcon
1154-965-006-9 |
96 Puntas/Estantería |
95.65€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Pipette Tip
- Fits 200 μL Rainin™ LTS style Pipettors
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Especificaciones
200 μL | |
Estéril | |
2,01 in | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; Conformidad CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Flextop | |
Sí | |
ZAPTM |
Con filtro | |
Transparente | |
51,3 mm | |
Proteasa, ADN humano, ATP, RNasa/DNasa y libre de endotoxina (no pirogénico) | |
Haz de electrones | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |