Learn More
Labcon™ ZAP™ 20 μL Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
These filter pipette tips have low mounting and ejection forces less than 3 kg.
Marca:  Labcon™ 1153-800-000-9
Detalles adicionales : Peso : 0.25850kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17527856
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Especificaciones
Especificaciones
20 μL
Non-sterile
Autoclavable
51.3 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase, Endotoxin-free
Bagged
1000 Tips/Bag, 10 Bags/Cs.
20 μL Rainin™ LTS Style Pipettors
ZAP
Filtered
Clear
2.01 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI
Liquid Handling
Flextop
Single-use
No
Polypropylene Resin