Learn More
Labcon™ ZAP™ 10 μL Aerosol Filter Pipette Tips
These pipettes fit most popular 10 μL pipettors.
Marca: Labcon™ 1091-965-006-9
Detalles adicionales : Peso : 1.46510kg
Descripción
- Filtro patentado sin endotoxinas insertado con robot
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
10 μl | |
Estéril | |
Morado | |
1,23 in | |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
Gradilla, 96 | |
960 puntas/paq. | |
Sí | |
Sí | |
Resina de polipropileno |
Con filtro | |
Transparente | |
No esterilizable en autoclave | |
31,4 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
Haz electrónico | |
Punta UltraFine, graduada | |
Sí | |
Micropipetas de 10 μl | |
ZAPTM | |
10 μl |