Learn More
Labcon™ ZAP™ 10 μL Aerosol Filter Pipette Tips
These pipettes fit most popular 10 μL pipettors.
48.45€ - 160.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 10 μL |
---|---|
filtradas por | Filtered |
Color | Clear |
Para utilizar con (aplicación) | Liquid Handling |
Desechables | Single-use |
Código de producto | Marca | Graduated | Esterilizables en autoclave | Esterilidad | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Graduated | Esterilizables en autoclave | Esterilidad | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
16673922
|
Labcon™
1051-225-000-9 |
Sí | No esterilizable en autoclave | Estériles | 96 puntas/Recarga Eclipse™ UNO, 10 recargas/paquete, 5 paquetes/caja |
102.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17215694
|
Labcon™
1091-965-006-9 |
Sí | No esterilizable en autoclave | Estéril | 960 puntas/paq. |
93.80€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16603932
|
Labcon™
1051-965-036-9 |
Sí | No esterilizable en autoclave | Estéril | 96 puntas/gradilla, 12 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja |
141.00€
paquete de 1152 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16623972
|
Labcon™
1151-965-006-9 |
No | Esterilizable en autoclave | Estéril | 96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja |
130.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16683962
|
Labcon™
1150-965-006-9 |
No | No esterilizable en autoclave | Estéril | 96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja |
160.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16693962
|
Labcon™
1151-225-000-9 |
No | No esterilizable en autoclave | Estéril | 96 puntas/Recarga Eclipse™ UNO, 10 recargas/paquete, 5 paquetes/caja |
114.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16683922
|
Labcon™
1051-800-000-9 |
Yes | Not Autoclavable | Non-sterile | 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Cs. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
16693922
|
Labcon™
1051-960-036-9 |
Yes | Not Autoclavable | Non-sterile | 96 Tips/Rack, 12 Racks/Pk., 10 Pk./Cs. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
16663922
|
Labcon™
1051-165-000-9 |
Sí | No esterilizable en autoclave | Estéril | 1 punta/bolsa, 200 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
17507856
|
Labcon™
1150-800-000-9 |
No | Esterilizable en autoclave | No estéril | 1000 puntas/bolsa, 10 bolsas/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
16613972
|
Labcon™
1151-960-006-9 |
No | Not Autoclavable | Non-sterile | 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk., 10 Pk./Cs. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
16603972
|
Labcon™
1151-800-000-9 |
No | Not Autoclavable | Non-sterile | 1000/Bag, 10 Bags/Cs. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Especificaciones
10 μL | |
Clear | |
Single-use | |
ZAP |
Filtered | |
Liquid Handling | |
Universal Fit | |
Polypropylene Resin |