Learn More
Labcon™ ZAP™ 10 μL Aerosol Filter Pipette Tips
These pipettes fit most popular 10 μL pipettors.
Marca: Labcon™ 1151-225-000-9
Detalles adicionales : Peso : 4.98950kg
Descripción
- Filtro patentado sin endotoxinas insertado con robot
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
10 μl | |
Estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
38,1 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
Haz electrónico | |
Punta UltraFine, TubeGard | |
Sí | |
Micropipetas de 10 μl | |
ZAPTM |
Con filtro | |
Transparente | |
1,5 in | |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
Recarga | |
96 puntas/Recarga Eclipse™ UNO, 10 recargas/paquete, 5 paquetes/caja | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |