Learn More
Labcon™ ZAP™ 10 μL Aerosol Filter Pipette Tips
These pipettes fit most popular 10 μL pipettors.
Marca:  Labcon™ 1051-960-036-9
Detalles adicionales : Peso : 12.70060kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16693922
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Especificaciones
Especificaciones
10 μL
Non-sterile
Not Autoclavable
31.4 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
Rack, 96
96 Tips/Rack, 12 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
Universal Fit
ZAP
2 and 10 μL
Filtered
Clear
1.23 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
Liquid Handling
UltraFine
Single-use
Yes
Polypropylene Resin