Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Zandvoort
Botas de media caña con exterior de nobuck engrasado repelente de agua, protección interna de acero para los dedos y un agarre excepcional incluso en superficies mojadas y con restos de grasa. Diseñados principalmente para trabajadores metalúrgicos, los zapatos Zandvoort se utilizan en profesiones al aire libre donde es esencial un calzado cómodo, resistente y seguro.
Marca: Emma Safety Footwear MM53884640
Detalles adicionales : Peso : 1.78300kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura en nobuck engrasado
- Suela resistente al calor GripForce™ Duo
- El tratamiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver proporciona unos pies más secos y frescos.
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Zandvoort | |
Nobuck engrasado |
Marrón | |
Cuero de napa de grano entero/cuero dividido | |
40 |