Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Zandvoort
Código de producto. p-7159452
Change view
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
40
41
42
43
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15918691 37 1 par
15928691 38 1 par
15938691 39 1 par
15948691 40 1 par
15958691 41 1 par
15968691 42 1 par
15978691 43 1 par
15988691 46 1 par
15998691 47 1 par
15908701 48 1 par
10 options
Código de producto. 15918691
Marca: Emma Safety Footwear MM53884637
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Botas de media caña con exterior de nobuck engrasado repelente de agua, protección interna de acero para los dedos y un agarre excepcional incluso en superficies mojadas y con restos de grasa. Diseñados principalmente para trabajadores metalúrgicos, los zapatos Zandvoort se utilizan en profesiones al aire libre donde es esencial un calzado cómodo, resistente y seguro.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Estructura en nobuck engrasado
  • Suela resistente al calor GripForce™ Duo 
  • El tratamiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver proporciona unos pies más secos y frescos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Color Marrón
Diseñar Zandvoort
Material de revestimiento Cuero de napa de grano entero/cuero dividido
Material Nobuck engrasado
Tamaño 37