Learn More
Fisher BioReagents™ YPD Broth (Powder/Molecular Genetics)
en la oferta
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
---|---|
Formulario | Polvo |
Grado | Genética molecular |
Tipo de medios | caldo de YPD |
Tipo de producto | caldo de YPD |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10306513
|
Fisher BioReagents™
BP2469-500 |
500 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10205163
|
Fisher BioReagents™
BP2469-100 |
100 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10797535
|
Fisher BioReagents™
BP2469-10 |
10.000 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10215163
|
Fisher BioReagents™
BP2469-2 |
2000 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
de 4 °C | |
Genética molecular | |
caldo de YPD |
Polvo | |
caldo de YPD |