Learn More
Fisherbrand™ Bandejas de peligro de radiación de plástico de color amarillo
Disponibles en formatos de uso general, seguridad radiológica y peligro biológico, las bandejas de derrame proporcionan un área de trabajo reutilizable con la ventaja añadida de la contención segura de derrames y protección de superficies de laboratorio
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Bandeja amarilla de riesgo de radiación de 113 × 54 cm
- Disponibles en formatos de uso general, seguridad radiológica y riesgo biológico, las bandejas de derrame proporcionan un área de trabajo reutilizable con la ventaja añadida de la contención segura de derrames y la protección de superficies de laboratorio
- Todas las bandejas se suministran con un revestimiento gratuito cuando se adquieren
- Los revestimientos APET respetuosos con el medio ambiente se suministran en paquetes de 25
Especificaciones
113 x 54cm | |
Plástico | |
Contención segura de derrames, protección para mesa de trabajo de laboratorio | |
1 unidad |
Amarillo | |
Bandeja de peligro de radiación | |
Bolsa | |
Rectangulares |