Learn More
Fisherbrand™ Bandejas de peligro de radiación de plástico de color amarillo
Disponibles en formatos de uso general, seguridad radiológica y peligro biológico, las bandejas de derrame proporcionan un área de trabajo reutilizable con la ventaja añadida de la contención segura de derrames y protección de superficies de laboratorio
70.40€ - 153.00€
Especificaciones
Color | Amarillo |
---|---|
Material | Plástico |
Tipo | Bandeja de peligro de radiación |
Para utilizar con | Contención segura de derrames, protección para mesa de trabajo de laboratorio |
Incluye | Bolsa |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12357247
|
Fisherbrand™
|
113 x 54cm |
153.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12307247
|
Fisherbrand™
|
46 x 26cm |
70.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12327247
|
Fisherbrand™
|
57 x 54cm |
79.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Disponibles en formatos de seguridad de uso general, riesgo biológico y radiación
- Las bandejas de derrame proporcionan un área de trabajo reutilizable con la ventaja añadida de la contención segura de derrames y la protección de mesas de laboratorio
- Todas las bandejas se suministran con un revestimiento gratuito cuando se adquieren
- Los revestimientos APET respetuosos con el medio ambiente se suministran en paquetes de 25
Especificaciones
Amarillo | |
Bandeja de peligro de radiación | |
Bolsa | |
Rectangulares |
Plástico | |
Contención segura de derrames, protección para mesa de trabajo de laboratorio | |
1 unidad |