Learn More
Duran™ Stopcocks
Marca:  Duran™ 286220604
Código de producto. 15941561
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.00€
    464.50€ / paquete de 50
    Ahorro 12.50€
    2% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-01-2026
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Duran™ Stopcocks > Bore Size: 4mm; Size: NS 14.5