Learn More
Heathrow Scientific Torniquetes x-tourn™
Los Tourniquets X-tourn™ son de alta calidad, eliminando el ropado o el rizado cuando se utilizan. Sin látex, sin proteínas de goma, resinas o ácidos grasos que puedan producir reacciones hipersensibles.
Marca: Heathrow Scientific HS120111
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Menos abrasivos que otras marcas, el grosor uniforme evita la descomposición y rotura
- Fabricados con poliisopreno suave y flexible
- Sin látex.
- Desechables
Especificaciones
Naranja | |
Poliisopreno | |
Sí | |
18 in | |
2,54 cm |
Sí | |
25/rollo | |
45,7 cm | |
1 in |