Learn More
Heathrow Scientific Torniquetes x-tourn™
Los Tourniquets X-tourn™ son de alta calidad, eliminando el ropado o el rizado cuando se utilizan. Sin látex, sin proteínas de goma, resinas o ácidos grasos que puedan producir reacciones hipersensibles.
18.20€ - 90.80€
Especificaciones
Latex Free | Sí |
---|---|
Material | Poliisopreno |
Desechables | Sí |
Longitud (métrico) | 45,7 cm |
Longitud (imperial) | 18 in |
Código de producto | Marca | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16390696
|
Heathrow Scientific
HS120108 |
Verde | 100/Paq. |
39.00€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16310706
|
Heathrow Scientific
HS120110 |
Naranja | 250/Paq. |
90.80€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16320706
|
Heathrow Scientific
HS120111 |
Naranja | 25/rollo |
18.20€
25 rollos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Menos abrasivo que otras marcas, el espesor uniforme evita la trituración y rotura
- Hecho de poliisopreno suave amd flexible
- Sin látex/li>
- Desechable
Especificaciones
Sí | |
Sí | |
18 in | |
2,54 cm |
Poliisopreno | |
45,7 cm | |
1 in |