Learn More
ABEBA™ zapatillas de trabajo blanco X-Light O2
Zapatillas de trabajo blanco X-Light O2
Marca: ABEBA™ 7131128/44
Detalles adicionales : Peso : 1.15000kg
Descripción
- Ligeros, cómodos, higiénicos
- Conforme con ISO 20347: 2012, O2 SRC
- ESD disipativo conforme con EN 61340 Clima de clase 1
- Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
- Microfibra resistente al agua y a los productos químicos
- Forro de iones de plata
- Plantilla reemplazable Active Comfort
- Tratamiento higienizado
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC, ESD | |
Revestimiento transpirable con iones de plata | |
44 | |
Poliuretano | |
1 par | |
Agua |
Blanco | |
Microfibra | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, absorbente de impactos, disipativo ESD | |
Zapatos antideslizamiento | |
CE EN ISO 20347:2012, DIN EN 61340 |