Learn More
ABEBA™ X-Light Black Occupational Shoes O2 ESD
Black X-light occupational shoes with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, PU slip resistant outsole
Marca: ABEBA™ 7131138/44
Detalles adicionales : Peso : 0.93000kg
Descripción
- Zapatos de trabajo ligeros y cómodos
- Conforme a EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma EN 61340 clase climática 1
- Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
- Piel suave negra
- Forro de iones de plata
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Negro | |
44 | |
Unisex | |
Resistente al agua |
Piel suave. | |
Conforme a EN 20347: 2012 O2 SRC, ESD disipativo según EN 61340 | |
Calzado de corte bajo | |
O2 SRC ESD |