Learn More
ABEBA™ Zapatos de trabajo negros X-Light O2 ESD
Código de producto. p-7214942
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
17121555 35 1 par
17131555 36 1 par
17121565 45 1 par
17131565 46 1 par
17141565 47 1 par
17151565 48 1 par
17141555 37 1 par
17151555 38 1 par
17161555 39 1 par
17171555 40 1 par
17181555 41 1 par
17191555 42 1 par
17101565 43 1 par
17111565 44 1 par
14 options
Código de producto. 17121555
Marca: ABEBA™ 7131138/35
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Zapatos de trabajo negros X-Light, con forro de iones de plata para reducir el olor, plantilla extraíble Active Comfort, puntera de acero y suela antideslizante de PU
  • Zapatos de trabajo ligeros y cómodos
  • Conforme a EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma EN 61340 clase climática 1
  • Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
  • Piel suave negra
  • Forro de iones de plata
  • Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Color Negro
Material Piel suave.
Tamaño 35
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a EN 20347: 2012 O2 SRC, ESD disipativo según EN 61340
Sexo Unisex
Estilo de tobillo Calzado de corte bajo
Waterproof Resistente al agua
Tipo de producto O2 SRC ESD