Learn More
Biochrom WPA Lightwave 3+ CT
WPA Lightwave 3+ CT is a split beam UV/Vis spectrophotometer that combines ease of use with the flexibility of a 40 mm sample port. Expect high resolution with the 3 nm bandwidth. Color touch screen for distinguishing multiple samples by color on graph overlays and to focus on areas of interest.
Marca:  Biochrom 80-3007-68
Detalles adicionales : Peso : 3.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17186099
  • 8975.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Espectrofotómetro UV/Vis de haz dividido (RBC) que cubre de 190 a 1100 nm (ancho de banda de 3 nm)
  • La pantalla táctil a color de 5 pulg. con funciones de zoom y seguimiento facilita la distinción de varias muestras por color en las superposiciones de gráficos
  • Puerto USB para la recopilación de datos
  • Acepta cubetas de 10, 20 y 40 mm de trayectorias ópticas
  • El software integrado proporciona barrido rápido, mediciones de longitud de onda fija, cinética y concentración con una capacidad gráfica completa además de la capacidad de almacenar hasta 90 métodos
  • Elija incluir una impresora en serie integrada, conectividad Bluetooth o ambas
  • Ligero y apilable para su almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
15 mm
390 mm
Color Touchscreen
Flash de xenón
3 nm
120/240 V
Espectrofotometría UV/Vis
3,9 in
Espectrofotómetro, impresora en serie integrada
Rejilla plana
± 1,3 % o ± 0,008 A, lo que sea mayor (a 546 nm)
± 0,002 A a 0,5 A (a 546 nm)
Round
± 2 nm
6,6 lb
10 in
15,3 in
Matriz CMOS doble
Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, japonés
WPA Lightwave 3+ CT
Espectrofotómetro
De 190 nm a 1100 nm
Celdas de trayectoria óptica de 10, 20 o 40 mm
100 mm
Pantalla táctil, puerto USB, PC mediante software PVC
± 0,005 pico a pico ± 0,002 RMS
De -0,3 a 2,5 A, de 0,3 a 199 %T
Sí
< 0,5 %T 340 nm
± 1 nm
3 kg
260 mm